missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Neuropeptide S (Mouse)

Beskrivelse
Neuropeptide S (Mouse) is a potent endogenous neuropeptide S receptor (NPSR) agonist (EC50 = 3 nM). Induces mobilization of intracellular Ca2+. Increases locomotor activity and wakefulness in mice. Also reduces anxiety-like behavior in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 412938-74-0 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Oversigt | Additional Peptide Receptor Products |
| Molekylvægt (g/mol) | Observed M.W.: 2182.47 |
| Mængde | 1 mg |
| Strukturel form | C93H156N34O27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?