Få mere at vide
Neuropathiazol, MedChemExpress
Beskrivelse
Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neuropathiazol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 880090-88-0 |
| Farve | Brown |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18N2O2S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)C2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2 |
| Vis mere |