Få mere at vide
MedChemExpress Neuronostatin-13 (human)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.37% |
| CAS | 1096485-24-3 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1415.68 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (17.66 mM∣Need ultrasonic) |