Få mere at vide
MedChemExpress Neuromedin B
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.08% |
| CAS | 87096-84-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1132.29 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 12.5 mg/mL (11.04 mM∣Need ultrasonic) |