Få mere at vide
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Artikelnummer. 16421898
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16421898 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16421898 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0242A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Tekniske data
Renhed 96.64%
CAS 101536-55-4
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1438.47 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)