Få mere at vide
MedChemExpress Neurokinin A
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 86933-74-6 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1133.32 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Substance K∣ Neurokinin α∣ Neuromedin L |