Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Neuroinflammation Panel, 6plex
Beskrivelse
The ProcartaPlex Human Neuroinflammation Panel 6plex enables neurological research by analyzing 6 protein targets using Luminex xMAP technology. Simultaneous detection of these targets can help gather information about infections of the central nervous system, traumatic brain injuries, influence of toxic metabolites on the CNS, or information about neurological autoimmune diseases. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup. It is not combinable with simplexes or other panels. It complements the Human Brain Injury Panel 5plex (Cat. No. EPX050-15838-901) and Human Neurodegeneration Panel 1 9plex (Cat. No. EPX090-15836-901) providing 13 additional protein targets in the same research area.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.
ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, nonhuman primate, porcine, and canine). Visit our ProcartaPlex Immunoassays page for more information and available products.
Target list [bead region]: BLC (CXCL13) [15], IL-34 [52], MIF [67], RAGE [47], TREM-2 [13], YKL-40 (CHI3L1) [34]
De ProcartaPlex Human Neuroinflammation Panel 6plex muliggør neurologisk forskning ved at analysere 6 proteinmål vha. Luminex xMAP teknologi. Samtidig påvisning af disse mål kan hjælpe med at indsamle information om infektioner i centralnervesystemet, traumatiske hjerneskader, påvirkning af toksiske metabolitter på CNS eller information om neurologiske autoimmune sygdomme. Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplekser eller andre paneler. Det supplerer Human Brain Injury Panel 5plex (kat.nr. EPX050-15838-901) og Human Neurodegeneration Panel 1 9plex (kat.nr. EPX090-15836-901), der giver 13 yderligere proteinmål inden for samme forskningsområde.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg vores ProcartaPlex Immunoassays side for mere information og tilgængelige produkter.
Målliste [perleområde]: BLC (CXCL13) [15], IL-34 [52], MIF [67], RAGE [47], TREM-2 [13], YKL-40 (CHI3L1) [34]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Reproducerbare, pålidelige resultater —valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
- Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
- Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kombinerbar |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Prøvetype | Serum, Plasma, Cerebrospinalvæske |
| Vis mere |