missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Neurogenin-3 Antibody (NGN3/1808), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1725.00 DKK - 3435.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Neurogenin-3 |
|---|---|
| Klon | NGN3/1808 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Fortynding | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT |
| Applikationer | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
30043481
|
Novus Biologicals™
NBP3-26832-100ug |
100 μg |
3435.00 DKK
100µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
30043861
|
Novus Biologicals™
NBP3-26832-20ug |
20 μg |
1725.00 DKK
20µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Neurogenin-3 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Tekniske data
| Neurogenin-3 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Stem Cells | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 50674 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
| NGN3/1808 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5 | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human Neurogenin-3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel