Få mere at vide
STEMCELL Technologies Neurodazine
Artikelnummer. 17120202
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
17120202 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17120202 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73292
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inducer of neural differentiation
  • Neurodazine is a cell-permeable tri-substituted imidazole and neurogenic agent (Williams et al. 2007)
  • Induces neurogenesis of C2C12 myoblasts as well as mature human muscle cells, marked by upregulation of neural genes (Williams et al. 2007; Williams et al. 2008)
  • Induces neurogenesis and prevents astrocyte differentiation of P19 mouse embryonic carcinoma cells (Kim et al.)
  • Induces neuronal differentiation of human (SH-SY5Y) and mouse (Neuro-2a) neuroblastoma cells, and mouse NIH3T3 fibroblast cells (Halder et al.)
Tekniske data
CAS 937807-66-4
Mængde 10 mg
Molekylær formel C27H21ClN2O3
Renhed ≥98%