Få mere at vide
Neuraminidase, Clostridium perfringens, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Neuraminidase bruges som et hydrolytisk enzym, der fjerner sialinsyre fra mucoproteiner, brugt i en undersøgelse til at vurdere binding med humane T-lymfocytter hos får, der er forbehandlet med neuraminidase. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge virkningen af galdesalte på virkningen af hydrolyse af neuraminidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neuraminidase |
| CAS | 9001-67-6 |
| Emballage | Plastflaske |
| MDL nummer | MFCD00131711 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acyl-neuraminyl hydrolase,EC 3.2.1.18 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water or 10mM phosphate buffer,pH 6.0 |
| Fysisk form | Lyofiliseret pulver |