Få mere at vide
Neuraminidase, Clostridium perfringens, 50% w/w saccharose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460147
Skift visning
Mængde:
10 U
5 U
Pakningsstørrelse:
10 enheder
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460147 10 U 10 enheder
15450147 5 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60711.LR
Request Bulk or Custom Format
Et hydrolytisk enzym, der fjerner sialinsyre fra mucoproteiner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9001-67-6
MDL nummer MFCD00131711
Synonym Acyl-neuraminyl hydrolase,EC 3.2.1.18
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neuraminidase
Emballage Plastflaske
Mængde 10 U
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w sucrose
Fysisk form Lyofiliseret pulver