Få mere at vide
KNF™ Neuberger Væskeoverførselspumpe LIQUIPORT NF 300
Beskrivelse
Modellerne fås med et udvalg af pumpehovedmaterialer (PP, PVDF eller PTFE pumpehoved), PTFE-belagt membran og FFKM ventilplader og i både manuelle (S) og eksterne styringsvarianter (RC ).
- Kemisk resistent membranoverførselspumpe
- Hurtig og nem kalibrering
- Overførselsfunktion (0,2 til 1,3 LPM)
- Tørløb
- Fremragende kemikalieresistens (FT-versioner) Til enkel dosering og overførsel af kemikalier og andre væsker i en række forskellige anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrollere | Analog og impulskontrol |
| Motortype | AC Motor |
| Dimensioner (L x B x H) | 160 x 104 x 188 mm |
| Oversigt | Væskeoverførselspumpe |
| Materiale | Pumpehoved: PP, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez |
| Model- | Membran væskepumpe NF 300 KT0.18 RC |
| Stiktype | Universel |
| Watt | 29-34 W |
| Vægt (engelsk) | 1.5 kg |
| Temperatur (engelsk) Max. | 40 °C |
| Vis mere |