Få mere at vide
KNF™ Neuberger Væskeoverførselspumpe LIQUIPORT NF 300
Artikelnummer. 16554064
Kontrollere:
Analog og impulskontrol
Manuel kontrol
Materiale:
Pumpehoved: PP, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumpehoved: PTFE, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez
Pumpehoved: PVDF, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez
Artikelnummer. 16554064
Brand: KNF™ 179104/153257
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk resistent væskeoverførselsmembranpumpe. Tilbyder fugtede materialekombinationer for optimal kemikalieresistens. Udstyret med manuel og analog betjening.
Modellerne fås med et udvalg af pumpehovedmaterialer (PP, PVDF eller PTFE pumpehoved), PTFE-belagt membran og FFKM ventilplader og i både manuelle (S) og eksterne styringsvarianter (RC ).
  • Kemisk resistent membranoverførselspumpe
  • Hurtig og nem kalibrering
  • Overførselsfunktion (0,2 til 1,3 LPM)
  • Tørløb
  • Fremragende kemikalieresistens (FT-versioner) Til enkel dosering og overførsel af kemikalier og andre væsker i en række forskellige anvendelser.
Tekniske data
Kontrollere Manuel kontrol
Motortype AC Motor
Dimensioner (L x B x H) 160 x 104 x 188 mm
Oversigt Væskeoverførselspumpe
Materiale Pumpehoved: PTFE, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez
Model- Membran væskepumpe NF 300 ft.0.18 S
Stiktype Universel
Watt 29-34 W
Vægt (engelsk) 1.5 kg
Temperatur (engelsk) Max. 40 °C
Flowhastighed 0,5 til 3 l/min.
Frekvens 100 - 240 V / 50-60 Hz
Pumpetype Liquid Transfer Pump
Bedømmelse af kabinet IP65
Antal pumpehoveder 1
Temperatur (engelsk) Min 5 °C
Oliekapacitet Oliefri
Applikationer Væskeoverførselspumpe
Antal etaper 1
Maksimalt tryk 1 bar G
Spænding 100 til 240 V
Mængde 1