Få mere at vide
KNF™ Neuberger Væskedoseringspumpe SIMDOS FEM 1,02
Artikelnummer. 15484590
Skift visning
Kontrollere:
Analog og impulskontrol
Manuel kontrol
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Pumpehoved: PVDF, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kontrollere Materiale Pakningsstørrelse
15484590 Analog og impulskontrol PTFE Hver
15163707 Manuel kontrol Pumpehoved: PVDF, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez Hver
15414590 Manuel kontrol Polypropylen Hver
15454590 Analog og impulskontrol Pumpehoved: PVDF, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFKM Kalrez Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15484590 Leverandør KNF™ Leverandørnr. 166077/165467
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Væskedoserings-/doseringsmembranpumpe. Tilbyder fugtede materialekombinationer for optimal kemikalieresistens. Manuel kontrol af flowhastighed og doseringsvolumen med LCD grafisk display.
Modellerne fås med et udvalg af pumpehovedmaterialer (PP, PVDF eller PTFE pumpehoved), PTFE-belagt membran og FFKM ventilplader og i både manuelle (S) og eksterne styringsvarianter (RC ).
  • Kemisk resistent membrandoseringspumpe
  • Hurtig og nem kalibrering
  • Doseringsfunktion (1 mL til 100 mL)
  • Justerbar flowhastighed (1 mL til 100 mL/min)
  • Tørløb
  • Selvansugende
  • Fremragende kemikalieresistens (FT-versioner) Til enkel dosering af kemikalier og andre væsker i en række forskellige anvendelser.
Tekniske data
Kontrollere Analog og impulskontrol
Motortype AC Motor
Dimensioner (L x B x H) 93 x 150 x 144 mm
Oversigt Væskedoseringspumpe
Materiale PTFE
Model- Membran væskepumpe FEM 1,02 ft.0,18 RCP2
Stiktype Universel
Watt 10 W
Vægt (engelsk) 0.9 kg
Temperatur (engelsk) Max. 40 °C
Flowhastighed 0,02 til 20 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Diaphragma væskedoseringspumpe
Bedømmelse af kabinet IP65
Antal pumpehoveder 1
Temperatur (engelsk) Min 5 °C
Oliekapacitet Oliefri
Applikationer Væskedosering/måling
Antal etaper 1
Maksimalt tryk 6 bar G
Spænding 100 til 240 V
Mængde 1