Få mere at vide
KNF™ Neuberger Membranvakuumpumpe N 920 G med EU-stik
Artikelnummer. 15720868
Flowhastighed:
21 l/min.
Artikelnummer. 15720868
Brand: KNF™ 302473/057335
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk resistent, oliefri membranpumpe med integreret hastighedskontrol til justering af pumpehastigheden til dine specifikke proceskrav. Den har en gasballast, PPS-hoveder, PTFE-belagte membraner og FFPM-ventiler.
  • Ultimativt vakuum (maks.): 2 mbar (abs.)
  • Justerbar hastighedskontrol
  • Høj sugehastighed, især i lavvakuumområdet
  • Ideel til ekstremt aggressive/ætsende gasser og dampe
  • Ren, 100 % oliefri drift
Tekniske data
Maks. Vakuum 2 Mbar abs.
Motortype AC Motor
Dimensioner (L x B x H) 324 x 158 x 226 mm
Oversigt Membranvakuumpumpe
Materiale Membran: PTFE-belagt, Pumpehoved: PPS, Ventiler: FFPM
Model- Membranvakuumpumpe N 920 G
Stiktype EU
Watt 135 W
Vægt (engelsk) 9,5 kg
Flowhastighed 21 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 226 mm
Samlet længde (engelsk) 324 mm
Samlet bredde (engelsk) 158 mm
Pumpetype Vakuumsystem
Bedømmelse af kabinet IP20
Antal pumpehoveder 3 hoveder
Oliekapacitet Oliefri
Applikationer Rotationsfordampning, Destillation, Centrifugalkoncentration, Afgasning, Udtørring, Geltørring
Antal etaper 2 etaper
Maksimalt tryk 0,5 bar G
Spænding 100 til 240 V
Mængde 1