Få mere at vide
KNF™ Neuberger™ Membranvakuumpumpe til fugtige gasser N 840.3 FT.40.18
Artikelnummer. 15757248
Skift visning
Flowhastighed:
34 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
15757248 34 l/min.
1 options
Artikelnummer. 15757248 Leverandør KNF™ Leverandørnr. 312297/026365
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør, komprimer og pump ned uden forurening. KNF™ PTFE-vakuumpumper er velegnede til destillation, filtrering og klargøring til analyse, sublimering, ekstraktion og fordampning eller tørring.
  • Korrosions- og opløsningsmiddelbestandig
  • Ideel erstatning for vandstrålepumper
  • Vedligeholdelsesfri
  • Struktureret membran giver lang levetid
  • Kompakt og bærbar
  • Flowhastighed 10 til 60 LPM
  • vakuum ned til 2 mbar abs
Tekniske data
Maks. Vakuum 10 Mbar abs.
Motortype AC Motor
Dimensioner (L x B x H) 341 x 189 x 239 mm
Oversigt Membranvakuumpumpe
Materiale Membran: PTFE-belagt, Pumpehoved: PTFE, Ventiler: FFPM
Model- Membranvakuumpumpe til fugtige gasser N 840.3 ft.0.40.18
Stiktype EU
Watt 245 W
Vægt (engelsk) 12,9 kg
Temperatur (engelsk) Max. 40 °C
Flowhastighed 34 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 239 mm
Samlet længde (engelsk) 341 mm
Samlet bredde (engelsk) 189 mm
Pumpetype Vakuumsystem
Bedømmelse af kabinet IP44
Antal pumpehoveder 2 hoveder
Temperatur (engelsk) Min 5 °C
Oliekapacitet Oliefri
Applikationer Rotationsfordampning, Centrifugalkoncentration, Vakuumovn
Antal etaper 2 etaper
Spænding 230 V
Mængde 1