Få mere at vide
Brand™ Tællekamre, forbedret Neubauer, Bright-Line , BLAUBRAND™ , Dobbelt kendelse
Artikelnummer. 10350141 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
1 Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10350141 1 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10350141 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 717810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    996.00 DKK
    745.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 250.78 DKK
    25% Slukket
På lager
BLAUBRAND™ kvalitet. Fremragende målepræcision. 100% certificeret kvalitet.
  • Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
  • Samme dom som Improved Neubauer, men med rhodiumbelagt kammerbund.
  • Regler er indgraveret i rhodiumlaget og fremstår lyse under normale mikroskopindstillinger.
  • Ved at ændre kontrasten kan mikroskopbilledet vendes, så kendelserne fremstår lysere eller mørkere alt efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tælleanordning
Oversigt Uden fjederclips
Materiale Rhodium belagt
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1mm