Få mere at vide
BRAND™ Tællekamre, forbedret Neubauer, BLAUBRAND™ , dobbelt kendelse
Artikelnummer. p-8004312 Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Med fjederclips
Uden fjederclips
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10195580
Brand: BRAND™ 717820
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BLAUBRAND™ kvalitet. Fremragende målepræcision. 100% certificeret kvalitet.
  • Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
  • Kendelsen viser 9 store firkanter på hver 1 mm 2 .
  • De fire store firkanter i hjørnerne mærket ''L'' til optælling af leukocytter er hver underopdelt i 16 firkanter med 0,25 mm sider.
  • Den store firkant i midten er opdelt i 16 felter med 0,25 mm sider.
  • Den store firkant i midten er opdelt i 25 gruppe kvadrater med 0,2 mm sider. Hver gruppe kvadrat består af 16 mini kvadrater med 0,05 mm sider, som hver har et areal på 0,0025 mm 2 .
  • De 5 gruppe firkanter i den store centrale firkant bruges til at tælle trombocytter og erytrocytter.
  • Alle gruppefelter har tredobbelte grænselinjer på hver side. Den centrale linje er den begrænsende linje og bestemmer, om celler i randområdet skal medtages i optællingen eller ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tælleanordning
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1mm
Til brug med (applikation) Optælling af leukocytter, trombocytter og erytrocytter
Inkluderer Med fjederclips