Få mere at vide
BRAND™ Tællekamre, forbedret Neubauer, BLAUBRAND™ , dobbelt kendelse
Artikelnummer. 10490171 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med fjederclips
Uden fjederclips
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10490171 Uden fjederclips Hver
10195580 Med fjederclips Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490171 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 717805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 DKK
    467.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.42 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BLAUBRAND™ kvalitet. Fremragende målepræcision. 100% certificeret kvalitet.
  • Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
  • Kendelsen viser 9 store firkanter på hver 1 mm 2 .
  • De fire store firkanter i hjørnerne mærket ''L'' til optælling af leukocytter er hver underopdelt i 16 firkanter med 0,25 mm sider.
  • Den store firkant i midten er opdelt i 16 felter med 0,25 mm sider.
  • Den store firkant i midten er opdelt i 25 gruppe kvadrater med 0,2 mm sider. Hver gruppe kvadrat består af 16 mini kvadrater med 0,05 mm sider, som hver har et areal på 0,0025 mm 2 .
  • De 5 gruppe firkanter i den store centrale firkant bruges til at tælle trombocytter og erytrocytter.
  • Alle gruppefelter har tredobbelte grænselinjer på hver side. Den centrale linje er den begrænsende linje og bestemmer, om celler i randområdet skal medtages i optællingen eller ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tælleanordning
Mængde 1 Hver
Dybde (metrisk) 0.1mm
Til brug med (applikation) Optælling af leukocytter, trombocytter og erytrocytter
Inkluderer Uden fjederclips