missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Netupitant, TRC

Artikelnummer. 30468241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468241 10 mg
30466598 500 mg
30466147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39095010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 290297-26-6
Molekylær formel C30 H32 F6 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 578.59
Synonym N,α,α-Trimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzeneacetamide
IUPAC navn 2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N,2-dimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]propanamide
SMIL CN(C(=O)C(C)(C)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cnc(cc2c3ccccc3C)N4CCN(C)CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Netupitant
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H32F6N4O/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(40-12-10-38(4)11-13-40)37-18-25(24)39(5)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3
Formel vægt 578.248
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.