Få mere at vide
Netupitant N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Netupitant N-Oxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32F6N4O2/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(39-10-12-40(5,42)13-11-39)37-18-25(24)38(4)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 594.2429 |