missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Netupitant metabolite Netupitant N-oxide, MedChemExpress
Beskrivelse
Netupitant N-oxide is the metabolite of Netupitant, which is a highly selective NK1 receptor antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Netupitant metabolite Netupitant N-oxide |
| CAS | 910808-11-6 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H32F6N4O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Netupitant N-oxide |
| SMIL | CN(CCN1C2=CC(C3=CC=CC=C3C)=C(N(C)C(C(C)(C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=O)C=N2)(CC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 594.59 |
| Formel vægt | 594.59 |
| Grad | Research |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?