Få mere at vide
Netupitant-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421609
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16421609 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16421609 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16346S
MedChemExpress Netupitant D6 is the deuterium labeled Netupitant (CID-6451149), which is a highly potent and selective, orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist.
Netupitant D6 is the deuterium labeled Netupitant (CID-6451149), which is a highly potent and selective, orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Netupitant-d6
CAS 2070015-31-3
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C30H26D6F6N4O
Farve White
Synonym CID-6451149-d6
SMIL CN(CC1)CCN1C2=CC(C3=CC=CC=C3C)=C(N(C)C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=O)C=N2
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 584.63
Mængde 1 mg
Formel vægt 584.63
Procent renhed 98.0%