missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Netobimin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Netobimin Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N4O7S2.Na/c1-3-7-26-10-4-5-12(18(20)21)11(9-10)16-13(17-14(19)25-2)15-6-8-27(22,23)24;/h4-5,9H,3,6-8H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H2,15,16,17,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 442.0593 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?