Få mere at vide
Cytiva Net Ringe
Artikelnummer. 10388089 Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Net Ringe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10388089
Brand: Cytiva 18876101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med XK 16 kolonner og C 16 kolonner. Cytiva Netringe er designet til søjler, i.d 16 mm, 10μ m
  • Polypropylen (PP) (forstærket glasfiber) Polyamid (PA)
  • Driftstemperatur 4 °C-60 °C
  • Porøsitet 10μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Net Ringe
Mængde 1 Hver
Materiale Polypropylen/forstærket glasfiber, polyamid
Kolonnetype Søjletilbehør