Få mere at vide
Cytiva Net ring
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med:
Til 26 mm HiScale Kolonne-id
Til 50 mm HiScale Kolonne-id
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Net ring |
| Emballagemængde | 5 Pakke |
| Til brug med | Til 50 mm HiScale Kolonne-id |