Få mere at vide
Emma Safety Footwear Nestor Oiled Nubuck Læder D-Fit sko
Artikelnummer. 10062194
Skift visning
Størrelse:
41
42
43
44
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
10062194 44
10576164 41
10189679 43
10516184 42
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10062194 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM76254644
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til optimeret komfort til alle former og størrelser af fødder.
  • Oil Nubuck overdel
  • Hydro-Tec™ desinficeret sølvforing
  • Non-woven antistatisk indersål
  • GripForce™ Easy Twist ydersål
Tekniske data
Farve Sort, Brun
Liner materiale Hydro-Tec renset sølv
Materiale Læder
Størrelse 44
Sål funktioner Non-woven antistatisk indersål
Sål materiale GripForce™ Easy Twist ydersål
Tå materiale Stål
Produkttype Olieret Nubuck lædersko