Få mere at vide
Gilac™ Nestbar og stabelbar container
Artikelnummer. 30245671
:
Gilac™ Stabelbar container
Artikelnummer. 30245671
Brand: Gilac™ G170777
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabelbar beholder i fødevaregodkendt plast (HDPE). Velegnet til intensiv brug under ekstreme håndteringsforhold.
  • Stabelbar beholder i fødevaregodkendt plast (HDPE)
  • Velegnet til intensiv brug under ekstreme håndteringsforhold
  • Denne beholder med stor kapacitet og professionel kvalitet holder i lang tid
Tekniske data
Type Opbevaringsbeholder
Materiale HDPE
Farve Grå
Form Rektangulær