Få mere at vide
Lovibond Tintometer™ Nessleriser komparator
Artikelnummer. 13131671
Oversigt:
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Nessleriser 2250 opgraderingssæt
Inkluderer:
Par Nessler-rør, 250 mm med stempler
Stå
Stander, dagslysbelysningsenhed og par Nessler-rør, 113 mm med stempler
Stander, dagslysbelysningsenhed og par Nessler-rør, 250 mm med stempler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13131671
Brand: Lovibond Tintometer™ 172170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator er designet til farvematchning af blegfarvede prøver, hvor en lang vejlængde er ønskelig for nøjagtige resultater.
  • Farvekomparator/kolorimeter
  • Brug standarder for komparatordiske
  • Bestemmer kemiske koncentrationer i opløsninger
  • Tilgængelige muligheder:
    • Rørlængde (250 mm/113 mm)
    • Belysning (belysningsenhed eller omgivende lys)
    • DB 420 glas anti-menisk stempler
Tekniske data
Oversigt Nessleriser 2250 opgraderingssæt
Inkluderer Par Nessler-rør, 250 mm med stempler
Type Comparator Upgrade Kit