Få mere at vide
Lovibond Tintometer™ Nessleriser komparator
Oversigt:
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Nessleriser 2250 opgraderingssæt
Inkluderer:
Par Nessler-rør, 250 mm med stempler
Stå
Stander, dagslysbelysningsenhed og par Nessler-rør, 113 mm med stempler
Stander, dagslysbelysningsenhed og par Nessler-rør, 250 mm med stempler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator er designet til farvematchning af blegfarvede prøver, hvor en lang vejlængde er ønskelig for nøjagtige resultater.
- Farvekomparator/kolorimeter
- Brug standarder for komparatordiske
- Bestemmer kemiske koncentrationer i opløsninger
- Tilgængelige muligheder:
- Rørlængde (250 mm/113 mm)
- Belysning (belysningsenhed eller omgivende lys)
- DB 420 glas anti-menisk stempler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nessleriser 2250 |
| Inkluderer | Stå |
| Type | Comparator |