Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Nessler rør med stempler
Artikelnummer. 13151671
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13151671 50 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 13151671 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 353080
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Bruges til at vurdere produktfarve ved sammenligning med repræsentative serier af faste farvestandarder
  • Anti-menisk stempler
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 113 mm
Til brug med (udstyr) Nessleriser System 2150
Mængde 2 Pakke