Få mere at vide
Nessler'S Solution, Pure, for Detection and Determination Of NH3 and Salts, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Yellow |
| Emballage | Plastic Coated Glass bottle |
| pH | 13 |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |