Få mere at vide
Nessler reagens, Chem-Lab
Artikelnummer. 11909222
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11909222 500 mL 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11909222 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.1418.0500
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges til at påvise ammoniak. Nessler reagens, Chem-Lab er en opløsning af kaliumiodid og kviksølvklorid/kviksølviodid, plus natriumhydroxid i vand. Det bruges til kvalitativ bestemmelse af ammoniak og ammoniumforbindelser.
Nessler-reagens (K 2 HgI 4 ) er en opløsning fremstillet ved at kombinere natriumhydroxid og kaliumiodid med kviksølvchlorid eller kviksølviodid. Når det reageres med gasformig ammoniak, producerer det brune dampe. Når den ledes gennem en opløsning af ammoniak, producerer den et snavset brunt bundfald.
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-33-7
Molekylær formel H4HgI4K2
Molekylvægt (g/mol) 790.44
MDL nummer MFCD00049656
InChI nøgle ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
SMIL [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercuric potassium iodide
Farve Gul
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Sammensætning KI-HgI2-NaOH
Opløselighedsinformation Water Soluble
IUPAC navn dikalium;tetraiodomercury(2-)
Formel vægt 786.40g/mol
Lugt Odorless
pH >12
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nessler reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, mercury iodide, sodiumhydroxide