Få mere at vide
Nesolicaftor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475376 100 mg -
16474518 10 mg -
16440827 50 mg 50mg
16407237 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111680
MedChemExpress Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.
Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nesolicaftor
Fysisk form Solid
CAS 1953130-87-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18N4O4
Synonym PTI-428
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (705.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NO1)N[C@H]3C[C@H](C4=NN=C([C@H](O)C)O4)C3
Molekylvægt (g/mol) 354.36
Formel vægt 354.36
Procent renhed 99.65%