Få mere at vide
Nerylacetat, 98%
Artikelnummer. 11419546
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419546 25 g 25g
11429546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19282.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-12-8 | C12H20O2 | 196,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-12-8
Molekylær formel C12H20O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00063205
InChI nøgle HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Synonym neryl acetate, nerol acetate, neryl ethanoate, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate, nerol acetate 6ci, unii-of82iju18h, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, cis-geranyl acetate, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, of82iju18h
PubChem CID 1549025
IUPAC navn [(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl]acetat
SMIL CC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neryl acetate
Tæthed 0.91
Kogepunkt 133 °C til 135 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Lugt Behageligt
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.46
Mængde 25 g
Beilstein 1722814
Formel vægt 196.29
Procent renhed 98%