Få mere at vide
Nervonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nervonic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h9-10H,2-8,11-23H2,1H3,(H,25,26)/b10-9- |
| Formel vægt | 366.3498 |