Få mere at vide
Nerolidol (Mixture of cis and trans, Stablized with Alpha-tocopherol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (cis + trans)-Nerolidol |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3 |
| Formel vægt | 222.1984 |