missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nerolidol (Mixture of cis and trans, Stablized with Alpha-tocopherol), TRC

Artikelnummer. 30466976
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466976 5 g
30471604 100 g
30469312 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3901205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7212-44-4
Molekylær formel C15 H26 O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Synonym 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, Nerolidol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (±)-Nerolidol, FCI 119b, Nerodilol
IUPAC navn 3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
SMIL CC(=CCCC(=CCCC(C)(O)C=C)C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (cis + trans)-Nerolidol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3
Formel vægt 222.1984
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.