Få mere at vide
Nerol, TRC
Artikelnummer. 30472721
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30472721 10 g
1 options
Artikelnummer. 30472721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39009510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nerol
CAS 106-25-2
Molekylær formel C10 H18 O
Mængde 10 g
Synonym 2,6-Octadien-1-ol','3,7-dimethyl-','(2Z)-, 2,6-Octadien-1-ol','3,7-dimethyl-','(Z)- (8CI), Nerol (6CI), (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (Z)-Geraniol, (Z)-Nerol, 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-cis-2,6-octadien-1-ol, Nerol 900, Neryl alcohol, cis-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, cis-Geraniol, β-Nerol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
SMIL CC(=CCC\C(=C/CO)\C)C
IUPAC navn (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Formel vægt 154.1358