Få mere at vide
Nerol, 97%
Artikelnummer. p-3212964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 10756573
Brand: Thermo Scientific Acros 376540250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-25-2 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-25-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00063204
InChI nøgle GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Synonym nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
IUPAC navn (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nerol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8750g/mL
Kogepunkt 225°C to 227°C
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4720 to 1.479
Mængde 25 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Merck Index 15, 6560
Specifik vægtfylde 0.875
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske