Få mere at vide
Nerol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448667
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448667 100 mL 100ml
11458667 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19808.AE
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-25-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00063204
InChI nøgle GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Synonym nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
IUPAC navn (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nerol
Tæthed 0.87
Kogepunkt 103°C to 105°C (9 mmHg)
Flammepunkt 77°C (171°F)
Brydningsindeks 1.475
Mængde 100 mL
Beilstein 1722455
Merck Index 14,6475
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nerol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nerol