Få mere at vide
Nerol, 97%
Artikelnummer. 10756573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10756573 25 mL Glasflaske 25ml
10535983 100 mL Glasflaske 100ml
10649594 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-25-2 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-25-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00063204
InChI nøgle GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Synonym nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
IUPAC navn (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nerol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8750g/mL
Kogepunkt 225°C to 227°C
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4720 to 1.479
Mængde 25 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Merck Index 15, 6560
Specifik vægtfylde 0.875
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske