Få mere at vide
Nerol 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309479
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309479 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309479 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010078IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nerol
CAS 106-25-2
Analyt- eller komponentnavne Nerol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2Z)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- (8CI), Nerol (6CI), (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (Z)-Geraniol, (Z)-Nerol, 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-cis-2,6-octadien-1-ol, Nerol 900, Neryl alcohol, cis-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, cis-Geraniol, β-Nerol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
SMIL CC(=CCC\C(=C/CO)\C)C
IUPAC navn (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 154.1358 g/mol