missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Neridronate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30468000
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468000 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3900255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Neridronate Sodium Salt
CAS 80729-79-9
Molekylær formel C6 H16 N O7 P2 . Na
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H17NO7P2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14;/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].NCCCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn sodium;(6-amino-1-hydroxy-1-phosphonohexyl)-hydroxyphosphinate
Molekylvægt (g/mol) 299.13
Formel vægt 299.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.