Få mere at vide
Nereistoxin oxalate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315809
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315809 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315809 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15502000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nereistoxin oxalate
CAS 1631-52-3
Analyt- eller komponentnavne Nereistoxin oxalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H11 N S2 . C2 H2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C5H11NS2.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL CN(C)C1CSSC1.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn N,N-dimethyldithiolan-4-amine;oxalic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 239.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 239.0286 g/mol