Få mere at vide
Nereistoxin oxalate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nereistoxin oxalate |
| CAS | 1631-52-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nereistoxin oxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H11 N S2 . C2 H2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NS2.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | CN(C)C1CSSC1.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | N,N-dimethyldithiolan-4-amine;oxalic acid |
| Vis mere |