Få mere at vide
Neratinib
Artikelnummer. 16504444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 16504444
Brand: Thermo Scientific Acros 464700010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698387-09-6
Molekylær formel C30H29ClN6O3
Molekylvægt (g/mol) 557.05
InChI nøgle JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N-[4-({3-chlor-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamid
SMIL CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neratinib
Mængde 1 g
Formel vægt 557.05