Få mere at vide
Neramexane Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neramexane Hydrochloride |
| CAS | 209185-99-9 |
| Molekylær formel | C11H23N.HCl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine Hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23N.ClH/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9;/h6-8,12H2,1-5H3;1H |
| SMIL | Cl.NC1(C)CC(C)(C)CC(C)(C)C1 |
| IUPAC navn | 1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexan-1-amine Hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.77 |