Få mere at vide
Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysin, 97%
Artikelnummer. 15497727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497727 5 g 5g
15407737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37051.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10009-20-8 | C8H13F3N2O3 | 242,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10009-20-8
Molekylær formel C8H13F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 242.20
MDL nummer MFCD00037223
InChI nøgle PZZHRSVBHRVIMI-MLHKIVSYNA-N
Synonym h-lys tfa-oh, n-6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroaccety-l-lysine, epsilon-tfa-lysine, nepsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, l-lysine, n6-trifluoroacetyl, n 6-trifluoroacetyl-l-lysine, n-, a-trifluoroacetyl-l-lysine
PubChem CID 7009573
ChEBI CHEBI:61064
SMIL N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine
Smeltepunkt ∽253 °C (dekomponering)
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 242.2
Optisk rotation +19° (c=1 i 1 M HCl)
Procent renhed 97%