missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nepsilon-Palmitoyl-L-glutamic Acid gamma-Succinimidyl-alpha-tert-butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30412324
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412324 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1571001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nepsilon-Palmitoyl-L-glutamic Acid gamma-Succinimidyl-alpha-tert-butyl Ester
CAS 204521-63-1
Molekylær formel C29 H50 N2 O7
Mængde 1 g
Synonym Nε-Palmitoyl-Glu-γ-succinimidyl-α-tert-butyl Ester, (2S)-5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)
InChI formel InChI=1S/C29H50N2O7/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(32)30-23(28(36)37-29(2,3)4)19-22-27(35)38-31-25(33)20-21-26(31)34/h23H,5-22H2,1-4H3,(H,30,32)/t23-/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn 1-O-tert-butyl 5-O-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2-(hexadecanoylamino)pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 538.72
Formel vægt 538.3618
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.