Få mere at vide
NEpsilon,NEpsilon,NEpsilon-Trimethyllysine-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neta,Neta,Neta-Trimethyllysine-d9 |
| CAS | 1182037-78-0 |
| Molekylær formel | C9H11D9N2O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (5S)-5-Amino-5-carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-pentanaminium Inner Salt, Lysine betaine-d9, 6-N-Trimethyl L-Lysine-d9 |
| SMIL | [O-]C([C@@H](N)CCCC[N](C([2H])([2H+])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.32 |
| Formel vægt | 197.209 |